Learn More
Glifosato, TRC
Código de producto. 30004693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004693 25 g 25 g
18073530 250 mg 250 miligramos
18020530 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004693 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG76500025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1071-83-6
Fórmula molecular C3 H8 N O5 P
Peso molecular (g/mol) 169.07
Sinónimo N-(Phosphonomethyl)glycine, (Carboxymethylamino)methylphosphonic acid, Accord 4L, Accord XRT II, Atila, Buccaneer, Buccaneer Plus, C-K Yuyos FAV, Carboxymethylaminomethanephosphinic acid, Folusen, Forsat, Gibson, Glialka, Glialka 36, Glifoglex, Glifosan 747, Gliz, Gliz 480CS, GlyGran, Glyfos, Glyphodin A, Glyphomax, Glyphosate, Glyphosate CT, Green Fire 50SL, Ground Bio, HM 2028, Herbatop, Hockey, Kickdown, Klinik, Lancer, Lancer (herbicide), Leone, MON 2139, MON 3539, MON 6000, N-Phosphomethylglycine, NSC 151063, Phorsat, Phosphonomethylglycine, Phosphonomethyliminoacetic acid, Rebel Garden, Roundup Max, Safal, Scout, Scout (herbicide), Silglif, Total, Weedmaster 50SL
Nombre IUPAC Ácido 2-(fosfonometilamino)acético
SMILES OC(=O)CNCP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyphosate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.014
Porcentaje de pureza >95%