Learn More
Patrón madre de glifosato, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15285796 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
15285796 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 15285796 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor 547A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Glifosato1071-83-62000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyphosate Stock Standard
Nombre de nota USEPA Method 547
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 1071-83-6, 7732-18-5
% mín. CAS 0.2, 99.8
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.2, 99.8
Métodos For US EPA Methods 535, 547
Fórmula molecular C3H8NO5P
Número MDL MFCD00055350
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CNCP(O)(O)=O
Nombre IUPAC 2-[(fosfonoetilo)amino]ácido acético
Solvent or Matrix H2O
Peso molecular (g/mol) 169.07
PubChem CID 3496
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:27744
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio