Learn More
Glifosato-N-acetil 1,2-13C2 15N 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glyphosate-N-acetyl 13C2,15N |
| CAS | 1346598-31-9 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Fórmula molecular | 13C2 C3 H10 15N O6 P |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Glyphosate-N-acetyl 13C2,15N, Glyphosate-N-acetyl 1,2-13C2 15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10NO6P/c1-4(7)6(2-5(8)9)3-13(10,11)12/h2-3H2,1H3,(H,8,9)(H2,10,11,12)/i2+1,5+1,6+1 |
| SMILES | CC(=O)[15N]([13CH2][13C](=O)O)CP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[acetil(fosfonometil)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 214.09 |
| Mostrar más |