Learn More
Glifosato isopropilamonio 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327366 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327366 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14055000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyphosate, isopropylamine salt
CAS 38641-94-0
Nombres de analitos o componentes Glyphosate, isopropylamine salt
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C3 H9 N . C3 H8 N O5 P
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Glyphosate isopropylamine salt
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8NO5P.C3H9N/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9;1-3(2)4/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);3H,4H2,1-2H3
SMILES CC(C)N.OC(=O)CNCP(=O)(O)O
Nombre IUPAC ácido 2-(fosfonometilamino)acético; propan-2-amina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 228.18
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0875 g/mol