Learn More
Sal de glifosato isopropilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glyphosate, isopropylamine salt |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8NO5P.C3H9N/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9;1-3(2)4/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);3H,4H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.0875 |
| Porcentaje de pureza | >95% |