Learn More
Glifosato-FMOC 100 μg/ml en acetonitrilo:agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314180 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314180 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14051000WL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyphosate-FMOC
CAS 1373205-41-4
Nombres de analitos o componentes Glyphosate-FMOC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H18 N O7 P
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Glyphosate-FMOC, Glycine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-(phosphonomethyl)-
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18NO7P/c20-17(21)9-19(11-27(23,24)25)18(22)26-10-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,20,21)(H2,23,24,25)
SMILES OC(=O)CN(CP(=O)(O)O)C(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Nombre IUPAC Ácido 2-[9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonil(fosfonometil)amino]acético
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 391.31
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.0821 g/mol