Learn More
Glifosato-C2-d2, TRC
Código de producto. 30397495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30397495 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30397495 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG7649992.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyphosate-C2-d2
CAS 2734001-36-4
Fórmula molecular C3H6D2NO5P
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo N-(Phosphonomethyl)glycine-C2-d2, (Carboxymethylamino)methylphosphonic Acid-C2-d2, Phosphonomethylglycine-C2-d2, Accord-C2-d2, Glyphomax-C2-d2, Rebel Garden-C2-d2, Roundup Max-C2-d2, Silglif-C2-d2
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1D2
SMILES OC(C([2H])([2H])NCP(O)(O)=O)=O
Nombre IUPAC (fosfonometil)glicina-2,2-d2
Peso molecular (g/mol) 171.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.03