Learn More
Glifosato-C2-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glyphosate-C2-d2 |
| CAS | 2734001-36-4 |
| Fórmula molecular | C3H6D2NO5P |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-(Phosphonomethyl)glycine-C2-d2, (Carboxymethylamino)methylphosphonic Acid-C2-d2, Phosphonomethylglycine-C2-d2, Accord-C2-d2, Glyphomax-C2-d2, Rebel Garden-C2-d2, Roundup Max-C2-d2, Silglif-C2-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1D2 |
| SMILES | OC(C([2H])([2H])NCP(O)(O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | (fosfonometil)glicina-2,2-d2 |
| Peso molecular (g/mol) | 171.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.03 |