Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glifosato
Código de producto. 17241202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17241202 1 g 1 g
16678263 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17241202 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466180010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1071-83-6 | C3H8NO5P | 169.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1071-83-6
Fórmula molecular C3H8NO5P
Peso molecular (g/mol) 169.07
Número MDL MFCD00055350
Clave InChI XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-[(fosfonoetilo)amino]ácido acético
SMILES OC(=O)CNCP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyphosate
Punto de fusión 230.0°C
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: insoluble in most organic solvents
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.07
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glyphosate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(phosphonomethyl)-glycine