Learn More
Glifosato-13C2,15N, TRC
Código de producto. 17993545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993545 1 mg 1 miligramo
17913055 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17993545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG7650021MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185107-63-4
Peso molecular (g/mol) 172.05
Nombre IUPAC Ácido 2-(fosfonometilamino)acético
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyphosate 1,2-13C2 15N
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular 13C2 C H8 15N O5 P
Cantidad 1 mg
Sinónimo Glycine-1,2-13C2-15N, N-(phosphonomethyl)- (ACI), N-(Phosphonomethyl)glycine-1,2-13C2-15N (ACI), Glyphosate-13C2,15N, Glyphosate 1,2-13C2 15N, Glyphosate-13C2,15N (glycine-13C2,15N)
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1,3+1,4+1
SMILES O[13C](=O)[13CH2][15NH]CP(=O)(O)O
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0178
Porcentaje de pureza >95%