Learn More
Glifosato-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glyphosate-13C |
| CAS | 287399-31-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C213CH8NO5P |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (Carboxymethylamino)methylphosphonic Acid-13C, GlyGran-13C, Glyfos-13C, Glyphodin A-13C, Glyphomax-13C, Glyphosate-13C, Glyphosate CT-13C, Herbatop-13C, Hockey-13C, Kickdown-13C, Klinik-13C, Lancer-13C, Phosphonomethyliminoacetic Acid-13C, Roundup Max-13C, NSC 151063-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1 |
| SMILES | OC([13CH2]NCP(O)(O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(fosfonometilamino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 170.07 |
| Mostrar más |