Learn More
Glifosato-13C,15N, TRC
Código de producto. 30402637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30402637 5 mg 5 miligramos
30391366 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402637 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG7650095MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyphosate 2-13C, 15N
CAS 285978-24-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular 13C C2 H8 15N O5 P
Cantidad 5 mg
Sinónimo Glyphosate 13C 15N (2-13C)
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1,4+1
SMILES OC(=O)[13CH2][15NH]CP(=O)(O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(fosfonometilamino)acético
Peso molecular (g/mol) 171.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0144
Porcentaje de pureza >95