Learn More
Glifosato 100 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313646 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313646 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011133WA
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyphosate
CAS 1071-83-6
Nombres de analitos o componentes Glyphosate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C3 H8 N O5 P
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Glyphosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
SMILES OC(=O)CNCP(=O)(O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(fosfonometilamino)acético
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 169.07
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.014 g/mol