Learn More
Glyparamide, MedChemExpress
Código de producto. 16476746
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476746 100 mg 100 miligramos
16472577 50 mg 50 miligramos
16456478 10 mg 10 miligramos
16439067 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476746 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15383
MedChemExpress Glyparamide is a chlorophenyl-containing sulfonylurea with hypoglycemic activity; Glyparamide rarely causes hepatic injury.
Glyparamide is a chlorophenyl-containing sulfonylurea with hypoglycemic activity
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyparamide
CAS 5581-42-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H16ClN3O3S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 55 mg/mL (155.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(Cl)C=C1)(NC(NC2=CC=C(N(C)C)C=C2)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 353.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.82
Porcentaje de pureza 98.43%
Grado Research
Forma física Solid