Learn More
Ácido Glioxílico Monohidrato, TRC
Código de producto. 30134079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134079 100 g 100 g
30011613 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134079 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG755000100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-96-2
Fórmula molecular C2H4O4
Peso molecular (g/mol) 92.05
Sinónimo 2-Oxoacetic Acid Monohydrate, Glyoxalic Acid Monohydrate, Formylformic Acid Monohydrate, NSC 27785 Monohydrate, Oxalaldehydic Acid Monohydrate, Oxoacetic Acid Monohydrate, Oxoethanoic Acid Monohydrate, α-Ketoacetic Acid Monohydrate;
Nombre IUPAC Ácido 2,2-dihidroxiacético
SMILES C(=O)C(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyoxylic Acid Monohydrate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O4/c3-1(4)2(5)6/h1,3-4H,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.011