Learn More
Monohidrato de ácido glioxílico, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10182480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10182480 25 g Frasco de plástico 25 g
10647652 100 g Frasco de plástico 100 g
10500941 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10182480 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120170250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 563-96-2 | C2H2O3·H2O | 92.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-96-2
Fórmula molecular C2H2O3·H2O
Peso molecular (g/mol) 92.06
Número MDL MFCD00127974
Clave InChI MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glyoxylic acid monohydrate, glyoxylic acid hydrate, 2-oxoacetic acid hydrate, oxaldehydic acid hydrate, glyoxalic acid monohydrate, glyoxalate, glyoxylate hydrate, glyoxalic acid hydrate, oxoacetate monohydrate, glyoxylic acid-hydrate, oxoacetic acid hydrate
PubChem CID 15620607
Nombre IUPAC ácido oxaldehídico; hidrato
SMILES C(=O)C(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyoxylic acid monohydrate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 48.0°C to 52.0°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HCOCO2H·H2O
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.06
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Polvo o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glyoxylic acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.