Learn More
Ácido glioxílico monohidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Glyoxylic acid is a reagent for sulfinylmaleate synthesis. It is one of the chemicals used in the Hopkins Cole reaction. It is involved to check the presence of tryptophan in proteins. It is condensed with urea and 1,2-diaminobenzene to form heterocycles. It also undergoes Friedel-Crafts and cyclocondensation reactions to form bis(pentamethylphenyl) acetic acid and a beta-carboline respectively. It is employed in the synthesis of a sulfinylmaleate, which serves as an efficient dienophile for enantioselective Diels-Alder cycloadditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
el ácido glioxílico es un reactivo para la síntesis de sulfinilmaleato. Es uno de los productos químicos utilizados en la reacción de Hopkins Cole. Se utiliza para comprobar la presencia de triptófano en las proteínas. Se condensa con urea y 1,2-diaminobenceno para formar heterociclos. También sufre reacciones de Friedel-Crafts y ciclocondensación para formar ácido acético bis(pentametilfenilo) y una beta-carbolina, respectivamente. Se emplea en la síntesis de un sulfinilmaleato, que sirve como un eficaz dienófilo para las cicloadiciones enantioselectivas Diels-Alder.
Solubilidad
soluble en agua, dimetilsulfóxido y alcohol. Insoluble en éter dietílico e hidrocarburos.
Notas
higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases, agentes oxidantes y reductores.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glyoxylic acid monohydrate |
| Punto de fusión | 48°C to 52°C |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 969535 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,4511 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,dimethyl sulfoxide and alcohol. Insoluble in diethyl ether and hydrocarbons. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Glyoxylic acid monohydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Glyoxylic acid monohydrate