Learn More
Ácido glioxílico, 50% en agua
Código de producto. 10300194 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10300194 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10095720 5 g Frasco de vidrio 5 g
10187840 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10300194 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411060025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 298-12-4 | C2H2O3 | 74,035 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-12-4 , 7732-18-5
Fórmula molecular C2H2O3
Peso molecular (g/mol) 74.035
Número MDL MFCD00006958
Clave InChI HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glyoxylic acid, 2-oxoacetic acid, oxoacetic acid, oxoethanoic acid, glyoxalic acid, formylformic acid, acetic acid, oxo, oxalaldehydic acid, glyoxylate, alpha-ketoacetic acid
PubChem CID 760
ChEBI CHEBI:16891
Nombre IUPAC ácido oxaldehídico
SMILES C(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyoxylic acid
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota 50% in water
Punto de ebullición 111.0°C
Punto de fusión -93.0°C
Fórmula lineal HC(O)COOH
Beilstein 03, IV, 1489
Fieser 05,320; 07,162; 09,228
Densidad 1.3000g/mL
Índice Merck 15, 4546
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.04
Porcentaje de pureza ≥50%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4140 to 1.4180
Gravedad específica 1.3
Cantidad 2.5 kg
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación