Learn More
Ácido glioxílico, 50% en agua
Código de producto. 10095720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10095720 5 g Frasco de vidrio 5 g
10187840 500 g Frasco de vidrio 500 g
10300194 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10095720 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411060050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 298-12-4 | C2H2O3 | 74,035 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-12-4 , 7732-18-5
Fórmula molecular C2H2O3
Peso molecular (g/mol) 74.035
Número MDL MFCD00006958
Clave InChI HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glyoxylic acid, 2-oxoacetic acid, oxoacetic acid, oxoethanoic acid, glyoxalic acid, formylformic acid, acetic acid, oxo, oxalaldehydic acid, glyoxylate, alpha-ketoacetic acid
PubChem CID 760
ChEBI CHEBI:16891
Nombre IUPAC ácido oxaldehídico
SMILES C(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyoxylic acid
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota 50% in water
Punto de ebullición 111.0°C
Punto de fusión -93.0°C
Fórmula lineal HC(O)COOH
Beilstein 03, IV, 1489
Fieser 05,320; 07,162; 09,228
Densidad 1.3000g/mL
Índice Merck 15, 4546
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.04
Porcentaje de pureza ≥50%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4140 to 1.4180
Gravedad específica 1.3
Cantidad 5 g
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación