Learn More
Ácido glioxílico, 50 % p/p sol. acuosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436227 250 g 250 g
11426227 1000 g 1000 g
11446227 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25149.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 298-12-4 | C2H2O3 | 74.035 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido glioxílico se utiliza en la reacción de Hopkins Cole, que se emplea en la detección del triptófano en proteínas. Reacciona con el fenol para obtener ácido 4 -hidroximandélico, que en una reacción posterior con amoníaco produce hidroxifenilglicina, como precursor del fármaco amoxicilina. También se utiliza como material inicial para la preparación de ácido 4-hidroxifenilacético, que se utiliza para obtener atenolol. Interviene en la producción de productos agroquímicos, aromas, ingredientes cosméticos y productos intermedios farmacéuticos. También se utiliza en la purificación del agua y en la preservación de los alimentos. Además, se emplea como precursor en la síntesis de quelatos de hierro. Asimismo, sirve como producto intermedio de material de barnizado y colorantes.
Solubilidad
Miscible en etanol. Ligeramente miscible con éter y benceno. Inmiscible en ésteres.
Notas
Incompatible con metales, alcalinos, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-12-4
Fórmula molecular C2H2O3
Peso molecular (g/mol) 74.035
Número MDL MFCD00006958
Clave InChI HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glyoxylic acid, 2-oxoacetic acid, oxoacetic acid, oxoethanoic acid, glyoxalic acid, formylformic acid, acetic acid, oxo, oxalaldehydic acid, glyoxylate, alpha-ketoacetic acid
PubChem CID 760
ChEBI CHEBI:16891
Nombre IUPAC ácido oxaldehídico
SMILES C(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyoxylic acid
Punto de fusión -93°C
Densidad 1.339
Punto de ebullición 111°C
Cantidad 250 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Miscible with ethanol. Slightly miscible with ether and benzene. Immiscible with esters.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 50%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glyoxylic acid, 50% w/w aquous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Glyoxylic acid