Learn More
Ácido glioxílico (solución acuosa al 50%), TRC
Código de producto. 17953975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17953975 1 g 1 g
17915055 10 g 10 g
17972745 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17953975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG7549951G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-12-4
Fórmula molecular C2 H2 O3
Peso molecular (g/mol) 74.04
Sinónimo Acetic acid, 2-oxo-, Acetic acid, oxo- (9CI), Glyoxylic acid (8CI), 2-Oxoacetic acid, Formylcarboxylic acid, Formylformic acid, Glyoxalic acid, Glyoxo High Pure 50, NSC 27785, Oxalaldehydic acid, Oxoacetic acid, Oxoethanoic acid, α-Ketoacetic acid, Glyoxylic Acid (50% aqueous solution)
Nombre IUPAC ácido oxaldehídico
SMILES OC(=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyoxylic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2O3/c3-1-2(4)5/h1H,(H,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.0004