Learn More
Glioxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethanedial dioxime |
| CAS | 557-30-2 |
| Fórmula molecular | C2 H4 N2 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Ethanedial 1,2-Dioxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4N2O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H/b3-1+,4-2+ |
| SMILES | O\N=C\C=N\O |
| Nombre IUPAC | (NE)-N-[(2E)-2-hidroxiiminoetilideno]hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 88.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.0273 |