Learn More
Glioxima, 98 +%, humedecida con ca. 20 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Glyoxime |
| Punto de fusión | ∽169°C (decomposition) |
| Notas del porcentaje del ensayo | humedecida con ≈20 % de agua |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN2926 |
| Beilstein | 1699539 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.07 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.