Learn More
Glioxima, 98 +%, humedecida con ca. 20 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331837 10 g 10 g
11341837 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05130.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 557-30-2 | C2H4N2O2 | 88.066 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-30-2
Fórmula molecular C2H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 88.066
Número MDL MFCD00013942
Clave InChI RUFIRPVAEJIIIS-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo glyoxime, ethanedial, dioxime, ethanedione dioxime, pik-off, glyoxaldioxime, glyoxal dioxime, ethanedial dioxime, glyoxal-dioxime, dioxime ethanedial, glyoxal, dioxime
PubChem CID 5354753
Nombre IUPAC N-[(E)-2-nitrosoetenil]hidroxilamina
SMILES C(=CN=O)NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyoxime
Punto de fusión ∽169°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo humedecida con ≈20 % de agua
Cantidad 10 g
Número UN UN2926
Beilstein 1699539
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.07
Porcentaje de pureza ≥98%