Learn More
Glyoxalic acid(50% in water), MedChemExpress
Código de producto. 16401999
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16401999 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16401999 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY79494
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Glyoxalic acid (NSC 27785) is an organic compound that is both an aldehyde and a carboxylic acid.
Glyoxalic acid (NSC 27785) is an organic compound that is both an aldehyde and a carboxylic acid.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyoxalic acid(50% in water)
Forma física Liquid
CAS 298-12-4
Color Yellow
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C2H2O3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo NSC 27785 Formylformic acid Oxalaldehydic acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (1350.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C=O
Peso molecular (g/mol) 74.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.04