Learn More
Glioxalbis(2-hidroxianilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glyoxalbis(2-hydroxyanil) |
| CAS | 1149-16-2 |
| Fórmula molecular | C14 H12 N2 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Glyoxal Bis(2-Hydroxyanil) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N2O2/c17-13-7-3-1-5-11(13)15-9-10-16-12-6-2-4-8-14(12)18/h1-10,17-18H/b15-9+,16-10+ |
| SMILES | Oc1ccccc1\N=C\C=N\c2ccccc2O |
| Nombre IUPAC | 2-[(E)-[(2E)-2-(2-hidroxifenil)iminoetilideno]amino]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 240.257 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.09 |