Learn More
Glyoxalase I inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16478927
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16478927 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16478927 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15167
MedChemExpress Glyoxalase I inhibitor is a potent Glyoxalase I inhibitor, candidate for anticancer agents.
Glyoxalase I inhibitor is a potent Glyoxalase I inhibitor, candidate for anticancer agents.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyoxalase I inhibitor
CAS 221174-33-0
Color Off-Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H30BrClN4O8S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 37 mg/mL (60.27 mM)
SMILES BrC1=CC=C(N(O)C(SC[C@H](NC(CC[C@H](N)C(OCC)=O)=O)C(NCC(OCC)=O)=O)=O)C=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 613.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 613.91
Porcentaje de pureza 95.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death