Learn More
Glyoxalase I inhibitor free base, MedChemExpress
Código de producto. 16488927
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488927 5 mg 5 miligramos
16442457 50 mg 50 miligramos
16416348 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488927 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15167A
MedChemExpress Glyoxalase I inhibitor (free base) is a potent Glyoxalase I (GLO1) inhibitor, candidate for anticancer agents.
Glyoxalase I inhibitor (free base) is a potent Glyoxalase I (GLO1) inhibitor, candidate for anticancer agents.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyoxalase I inhibitor free base
CAS 174568-92-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H29BrN4O8S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (190.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@H](C(OCC)=O)CCC(N[C@@H](CSC(N(O)C1=CC=C(Br)C=C1)=O)C(NCC(OCC)=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 577.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 577.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death