Learn More
Bisulfito sódico de glioxal hidrato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15577029 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15577029 25 g 25 g
15587029 250 g 250 g
15567029 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15577029 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173270250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 332360-05-1
Fórmula molecular C2H4Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 266.15
Número MDL MFCD0149541
Clave InChI BXUKAXFDABMVND-UHFFFAOYNA-L
Sinónimo glyoxal-sodium bisulfite monohydrate, glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate, 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt hydrate, 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt, c2h4o8s2.2na.h2o, glyoxal-sodium bisulfite monohydrate mi, glyoxal bis sodium hydrogen sulfite adduct hydrate, glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate,98, disodium 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonate monohydrate, disodium 1,2-dihydroxyethane-1,2-disulfonate hydrate
PubChem CID 16211366
SMILES [Na+].[Na+].OC(C(O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyoxal sodium bisulfite hydrate
Punto de fusión 193.0°C to 195.0°C
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Fórmula lineal [-CH(OH)SO3Na]2·xH2O
Índice Merck 14,451
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nombre IUPAC disodio;1,2-dihidroxietano-1,2-disulfonato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.16
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 10% max. (120°C, 2 hrs)