Learn More
Bisulfito de sodio y glioxal (contiene oligómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glyoxal Sodium Bisulfite |
| CAS | 517-21-5 |
| Fórmula molecular | C2H4Na2O8S2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Glyoxal Sodium Bisulfite |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6O8S2.2Na/c3-1(11(5,6)7)2(4)12(8,9)10;;/h1-4H,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].OC(C(O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio;1,2-dihidroxietano-1,2-disulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 266.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.9143 |