Learn More
Glioxal dimetil acetal, solución acuosa al 60 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11315015 100 g 100 g
11325015 500 g 500 g
11335015 2000 g 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11315015 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18490.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 51673-84-8 | C4H8O3 | 104.105 g/mol
Glyoxal dimethyl acetal is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El gluoxal dimetil acetal es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51673-84-8
Fórmula molecular C4H8O3
Peso molecular (g/mol) 104.105
Número MDL MFCD00134410
Clave InChI OGFKTAMJLKHRAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetaldehyde, dimethoxy, dimethoxyacetaldehyde, dimethoxy acetaldehyde, glyoxal dimethylacetal, glyoxal dimethyl acetal, 60 wt. % in h2o, acetaldehyde, 2,2-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethanal, glyoxaldimethylacetal, dimethoxyethanal
PubChem CID 162650
Nombre IUPAC 2,2-dimetoxiacetaldehído
SMILES COC(C=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyoxal dimethyl acetal
Densidad 1.15
Punto de ebullición 100°C to 102°C
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Índice de refracción 1.414
Cantidad 100 g
Beilstein 1850744
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 60%