Learn More
Glioxal-bis(2-hidroxianilo), ≥ 97,0 % (de N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15673940 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
6 x 25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15673940 25 g Frasco de vidrio 25 g
15683940 6 x 25 g Frasco de vidrio paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15673940 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3325525G
Solicitar formato a granel o personalizado
Indicador para titulación de metales
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1149-16-2
Fórmula molecular C14H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 240.26
Número MDL MFCD00002183
Clave InChI OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
PubChem CID 5356911
SMILES OC1=CC=CC=C1N\C=C\N=C1C=CC=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyoxal-bis(2-hydroxyanil)
Punto de fusión 203°C to 211°C
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2808815
Nombre IUPAC 6-[(E)-2-(2-hidroxianilino)etenil]iminociclohexa-2,4-dien-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.26g/mol
Porcentaje de pureza ≥97% (from N)
Olor Odourless
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad Passes test for suitable for metal definition
Color Amarillo
Cantidad 25 g