Learn More
Glioxal (5% en 250 mL in H2O), TRC
Código de producto. 17980625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17980625 250 mL 250 ml
17911235 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17980625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG754570250ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-22-2
Fórmula molecular C2H2O2
Peso molecular (g/mol) 58.04
Sinónimo Ethanedial, Glyoxal (8CI), 1,2-Ethanedione, Aurarez 136, Biformal, Biformyl, Cartabond GH, Cartabond GHF, Daicel GY 60, Diformyl, Earth Works Linkup Plus, Ethanedione, Freechem 40DL, GX, GX (aldehyde), Glyfix CS 50, Glyoxal 40L, Glyoxal T 40, Glyoxal aldehyde, Glyoxazal, Glyoxazal GX, Glyoxylaldehyde, Gohsezal P, Oxal, Oxalaldehyde, Permafresh 114, Protorez BLF-C, XH 536
Nombre IUPAC oxaldehído
SMILES O=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyoxal
Cantidad 250 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.0055
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Glyoxal 5%