Learn More
Glimidina, TRC
Código de producto. 30396638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396638 100 mg
30397261 10 mg
30402447 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG752000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 339-44-6
Fórmula molecular C13 H15 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 309.34
Sinónimo Benzenesulfonamide, N-[5-(2-methoxyethoxy)-2-pyrimidinyl]-, 2-Benzenesulfonamido-5-(2-methoxyethoxy)pyrimidine, Glidiazine, Glymidine, N-[5-(2-Methoxyethoxy)-2-pyrimidinyl]benzenesulfonamide
Nombre IUPAC N-[5-(2-metoxietoxi)pirimidina-2-il]benzenosulfonamida
SMILES COCCOc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glymidine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15N3O4S/c1-19-7-8-20-11-9-14-13(15-10-11)16-21(17,18)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9-10H,7-8H2,1H3,(H,14,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.0783