Learn More
Glimidina sódica, LoGiCal
Código de producto. 30461963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461963 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461963 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1964.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glymidine Sodium
CAS 3459-20-9
Nombres de analitos o componentes Glymidine Sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H14 N3 O4 S . Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenesulfonamide, N-[5-(2-methoxyethoxy)-2-pyrimidinyl]-, sodium salt (1:1), Benzenesulfonamide, N-[5-(2-methoxyethoxy)-2-pyrimidinyl]-, sodium salt (8CI,9CI), Sodium, [N-[5-(2-methoxyethoxy)-2-pyrimidinyl]benzenesulfonamido]- (7CI), BS 717, Glycanol, Glycodiazin, Glycodiazine, Glycodiazine sodium, Glyconormal, Glymidine, Glymidine sodium, Glymidine sodium salt, Gondafon, Lycanol, N-[5-(2-Methoxyethoxy)-2-pyrimidinyl]benzenesulfonamide sodium, Redul, Redul IF, Redul sodium, SH 717, Sodium 2-benzenesulfonylamino-5-(2-methoxyethoxy)pyrimidine, Sodium benzenesulfonamide, N-[5-(2-methoxyethoxy)-2-pyrimidinyl]-, Sodium glycodiazine, Sodium glymidine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N3O4S.Na/c1-19-7-8-20-11-9-14-13(15-10-11)16-21(17,18)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,9-10H,7-8H2,1H3;/q-1;+1
Tipo de solución Neat
SMILES [Na+].COCCOc1cnc([N-]S(=O)(=O)c2ccccc2)nc1
Nombre IUPAC sodio;bencenosulfonil-[5-(2-metoxietoxi)pirimidin-2-il]azanida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 331.32
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.0603 g/mol