Learn More
Glyme (1,2-dimetoxietano-d10), TRC
Código de producto. 30240808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240808 100 mg 100 miligramos
30240743 1 g 1 g
30240772 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240808 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG752003100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107975-86-0
Fórmula molecular C4D10O2
Peso molecular (g/mol) 100.18
Sinónimo 1,2-Dimethoxyethane D10
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetradeuterio-1,2-bis(trideuteriometoxi)etano
SMILES [2H]C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyme (1,2-dimethoxyethane-d10)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.1308