Learn More
Glyme (1,2-dimetoxietano-d10), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Glyme (1,2-dimethoxyethane-d10) |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.1308 |