Learn More
GlyH-101, MedChemExpress
Código de producto. 16449987
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449987 5 mg 5 miligramos
16427508 10 mg 10 miligramos
16453527 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16449987 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18336
MedChemExpress GlyH-101 is a cell-permeable glycinyl hydrazone compound that blocks CFTR with Ki of 1.4 uM.
GlyH-101 is a cell-permeable glycinyl hydrazone compound that blocks CFTR with Ki of 1.4 uM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GlyH-101
CAS 328541-79-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15Br2N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 58 mg/mL (117.61 mM)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC(Br)=C(O)C(Br)=C1O)CNC2=CC3=CC=CC=C3C=C2
Peso molecular (g/mol) 493.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.15
Porcentaje de pureza 98.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation