Learn More
Sal monoamónica de ácido glicirrícico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10771101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10771101 100 g Frasco de vidrio 100 g
10590584 10 g Frasco de vidrio 10 g
10696982 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10771101 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213751000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53956-04-0 | C42H65NO16 | 839.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53956-04-0
Fórmula molecular C42H65NO16
Peso molecular (g/mol) 839.97
Número MDL MFCD00167400,MFCD00167400
Clave InChI ILRKKHJEINIICQ-OOFFSTKBSA-N
PubChem CID 131676200
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6S)-2-[[(4aR,6aR,6bS,8aS,11R,12aR,14aR,14bS)-11-carboxi-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptametil-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodecahidro-1H-picen-3-il]oxi]-6-carboxi-4,5-dihidroxioxan-3-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carb
SMILES N.CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O)O[C@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycyrrhizic acid monoammonium salt
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 209.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 10,4369
Condición de rotación específica + 51.50 (20.00°C c=1,EtOH 50% v/v)
Rotación específica + 51.50
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, ethanol,, soluble in ammonia water
Formula Weight (peso de la fórmula) 839.98
Porcentaje de pureza 98+%
Sustancias relacionadas 10% max. 18-alpha-glycyrrhizic acid (HPLC)
Forma física Polvo o cristales