Learn More
Glycyrrhizic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16429026
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16429026 100 mg 100 miligramos
16481496 200 mg 200 miligramos
16414787 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16429026 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0184
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Glycyrrhizic acid is a triterpenoid saponinl, acting as a direct HMGB1 antagonist, with anti-tumor, anti-diabetic activities.
Glycyrrhizic acid is a triterpenoid saponinl, acting as a direct HMGB1 antagonist, with anti-tumor, anti-diabetic activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycyrrhizic acid
CAS 1405-86-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C42H62O16
Cantidad 100 mg
Sinónimo Glycyrrhizin
Información de solubilidad DMSO : 500 mg/mL (607.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@]12[C@@](C(C=C3[C@]2(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@](C(O)=O)(C)CC4)C)=O)([H])[C@@]5([C@@](C(C)([C@@H](O[C@]6([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O6)O)O[C@]7([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(O)=O)CC5)C)([H])CC1)C
Peso molecular (g/mol) 822.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 822.93
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death