Learn More
Ácido glicirrético 3-ObD-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycyrrhetic Acid 3-O-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 34096-83-8 |
| Fórmula molecular | C36 H54 O10 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (3β,20β)-20-Carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H54O10/c1-31(2)21-8-11-36(7)27(34(21,5)10-9-22(31)45-29-25(40)23(38)24(39)26(46-29)28(41)42)20(37)16-18-19-17-33(4,30(43)44)13-12-32(19,3)14-15-35(18,36)6/h16,19,21-27,29,38-40H,8-15,17H2,1-7H3,(H,41,42)(H,43,44)/t19-,21-,22-,23-,24-,25+,26-,27+,29+,32+,33-,34-,35+,36+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(=O)O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,4aR,6aR,6bS,8aS,11S,12aR,14aR,14bS)-11-carboxi-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptametil-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodecahidro-1H-picen-3-il]oxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 646.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 646.3717 |