Learn More
Glicilglicil-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycylglycyl-L-tyrosine |
| CAS | 17343-07-6 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N3 O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-(N-Glycylglycyl)-L-tyrosine, N-(N-Glycylglycyl)tyrosine, Glycylglycyltyrosine, NSC 334194 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17N3O5/c14-6-11(18)15-7-12(19)16-10(13(20)21)5-8-1-3-9(17)4-2-8/h1-4,10,17H,5-7,14H2,(H,15,18)(H,16,19)(H,20,21)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[2-[(2-aminoacetil)amino]acetil]amino]-3-(4-hidroxifenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 295.2912 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.1168 |