Learn More
Clorhidrato de glicilglicina monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycylglycine Hydrochloride Monohydrate |
| CAS | 23273-91-8 |
| Fórmula molecular | C4H8N2O3 . HCl . H2O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Glycylglycine Monohydrochloride Monohydrate, N-Glycylglycine Monohydrochloride Monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O3.ClH.H2O/c5-1-3(7)6-2-4(8)9;;/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H;1H2 |
| SMILES | O.Cl.NCC(=O)NCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(2-aminoacetil)amino]acético;hidrato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 186.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0407 |