Learn More
Glicilglicina, base libre, MP Biomedicals™
Código de producto. 11384309 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11384309 1 kg
11364309 10 g
11374309 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11384309 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210185691
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
CAS 556-50-3
Fórmula molecular C4H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 132.119
Clave InChI YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
Nombre IUPAC Ácido 2-2[( -aminoacetil)amino]acético
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycylglycine Free Base
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.1
Forma física cristalino/a/s