Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glicilglicina, 99 %
Código de producto. 11428793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428793 100 g 100 g
11418793 25 g 25 g
11438793 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428793 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A10523.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
Glycylglycine is as a buffering reagent and also used in biochemical research. It is the simplest of all dipeptides and is used as a starting template for preparation of more complex peptides. It is also employed as a practical buffer with a buffering range of 7.5 - 8.9 (at 25°C). Valuable agent for experiments investigating peptide transport and absorption.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La glicilglicina es un reactivo de tampón y también se utiliza en la investigación bioquímica. Es el más simple de todos los dipéptidos y se utiliza como plantilla de inicio para la preparación de péptidos más complejos. También se emplea como un práctico tampón con un rango de tamponamiento de 7,5 a 8,9 (a 25 °C). Agente valioso para experimentos que investigan el transporte y la absorción de péptidos.
Solubilidad
Soluble en agua (132 g/l) a 20 °C y etanol (ligeramente solube).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-50-3
Fórmula molecular C4H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 132.119
Número MDL MFCD00008130
Clave InChI YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
Nombre IUPAC Ácido 2-2[( -aminoacetil)amino]acético
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycylglycine
Punto de fusión ∼220°C (decomposition)
Beilstein 1765223
Índice Merck 14,4503
Información de solubilidad Soluble in water (132g/L) at 20°C,and ethanol (slightly solube).
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.12
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Glycylglycine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycylglycine