Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glicilglicina, 99 %
Código de producto. 10366460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10366460 25 g 25 GR
10540771 100 g 100 g
10379223 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10366460 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 120140250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-50-3
Fórmula molecular C4H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 132.12
Número MDL MFCD00008130
Clave InChI YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
Nombre IUPAC Ácido 2-2[( -aminoacetil)amino]acético
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycylglycine
Punto de fusión 262.0°C to 264.0°C
Absorbancia (10% aq. soln.) (1 cm cell), 0.01 max. at 405nm
Nombre de nota 99+%
pH 5.5 to 6 (5% aq. soln.)
Color Blanco
Cloruro 100ppm max
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2CONHCH2CO2H
Beilstein 04, 371
Índice Merck 15, 4539
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 132g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol, practically insoluble in ether
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo cristalino fino