Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycylglycine |
| Punto de fusión | ∼220°C (decomposition) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | NH2CH2CONHCH2COOH |
| Beilstein | 1765223 |
| Cantidad | 1 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.12 |
| Porcentaje de pureza | ≥98.5% |
| Forma física | Polvo cristalino |