Learn More
MedChemExpress Glycylglycine
Código de producto. 16411198
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16411198 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16411198 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0889
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Glycylglycine is the simplest of all peptides and could function as a gamma-glutamyl acceptor.
Especificaciones
Pureza 97.0%
CAS 556-50-3
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Peso molecular 132.12 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Cantidad 5 g
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 130 mg/mL (983.95 mM∣Need ultrasonic) ∣Acetone : 1 mg/mL (7.57 mM∣Need ultrasonic)