Learn More
Melford Glycylglycine
Código de producto. 30018283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018283 1 kg 1 Kg
30018282 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018283 Proveedor Melford N.º de proveedor G220401000.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Molecular Formula: C4H8N2O3
Molecular Weight: 132.1
CAS Number: 556-50-3
Especificaciones
CAS 556-50-3
Cantidad 1 kg