Learn More
Gliciglicina, solución de tampón de 0,2 M, pH 8,0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15435219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435219 250 mL 250 ml
15425219 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62920.AK
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-50-3
Fórmula molecular C4H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 132.119
Número MDL MFCD00008130
Clave InChI YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
Nombre IUPAC Ácido 2-2[( -aminoacetil)amino]acético
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycylglycine buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 8
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL